Learn More
Fisherbrand™ Mini armoire de stérilisation UV avec minuterie
Code produit 15582496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Pas de plateau
Plateau
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
15582496 Plateau 1 pièce
15572496 Pas de plateau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15582496
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1755.00€
    1629.09€ / 1 pièces
    Économisez 125.91€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Limite la contamination de la réaction PCR. La mini armoire de stérilisation UV Fisherbrand™ avec minuterie offre une zone pratique pour configurer les réactions PCR dans un environnement sans acide nucléique.
  • Les lampes UV sur les armoires dénaturent les acides nucléiques en 5 à 30 minutes et les rendent impropres à l’amplification.
  • Intègre des fonctions de sécurité pour éviter toute exposition des utilisateurs à la lumière UV.
  • Les lampes UV sont contrôlées par une minuterie
  • Les commutateurs de sécurité sur les portes des armoires permettent d’éteindre les lampes UV lors de l’ouverture.
  • Écrans de protection contre les émissions radioactives bêta
  • Spécification
    Type d’éclairage 4 lampes UV, 1 blanche
    Profondeur (métrique) 350 mm
    Hauteur (métrique) 510 mm
    Comprend Plateau
    Puissance 5 x 15 W
    Poids (métrique) 12 kg
    Largeur (métrique) 560 mm