Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mini-dessiccateur à vide
Code produit 12643995
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,56 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
12643995 0,56 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12643995 Fournisseur Bel-Art™ SP Scienceware™ Code fournisseur F410990000
Expédition estimée: 11-01-2027
La petite taille de ce dessiccateur permet de créer rapidement du vide pour un dégazage rapide et répété de plusieurs échantillons.
  • Valeur de vide de 740 mm Hg (29 in)
  • Dessus en PC transparent pour faciliter la visualisation du contenu ; Dessous en PP blanc
  • Robinet d'arrêt de 2 mm Teflon™ Le bouchon en PTFE accepte les tubes avec¼ dans⅜ dans. D.I.
  • La bride périphérique autour de la partie inférieure s’insère entre les deux loquets à clipser pour sceller les deux moitiés sur un joint torique Buna-B
Spécification
Couleur Translucides
Matériau Couvercle en PC, base en PP
Comprend Robinet d’arrêt avec bouchon en PTFE Teflon de 2 mm
Volume (impérial) 0.02 pied cube
Volume (métrique) 0,56 L
Hauteur (métrique) 12,6 cm
Hauteur (impériale) 5 in
Diamètre (impériale) externe 6,75 in
Diamètre (métrique) externe 17,5 cm