Learn More
Gilson™ Mini-mélangeur à vortex
Code produit 16308611 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
16308611 Prise EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16308611 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur 36110710
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Grâce à son fonctionnement tactile, le Mini Vortex Mixer offre un mélange puissant dans un format compact pour les tubes jusqu'à 50 mL.
  • Petite taille, mais mélange puissant
  • Le mini-mélangeur à vortex offre une vitesse fixe de 2 800 tr/min en n’appliquant qu’une légère pression au centre de la tête de vortex résistante aux déversements.
  • Relâchez la pression et le moteur de vortex s’arrête immédiatement.
  • L’ensemble de l’opération s’effectue calmement et sans à-coups et s’intègre dans un petit environnement de 10 x 10 cm (4 x 4 po.).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse de rotation Fixe, 2 800 tr/min
Tension 100 / 240 V
Type de produit Agitateur Vortex
Type de prise Prise EU
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur (impériale) 2,6 in
Hauteur (métrique) 6,6 cm
Longueur (impériale) 3,7 po
Longueur (métrique) 9,4 cm
Largeur (impériale) 3,9 in
Largeur (métrique) 9,9 cm
Poids (impériale) 1 lb
Poids (métrique) 0,4 kg