Learn More
Applied Biosystems™ MiniAmp™ Plus Thermal Cycler + Plastics Packages
Code produit 17183179 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Change view
Click to view available options
Description:
Includes 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-well PCR Reaction Plates (100 plates total)
Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description unitSize
17183179 Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips) 1 pièce
17193179 Includes 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-well PCR Reaction Plates (100 plates total) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17183179 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A41196
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Le thermocycleur Applied Biosystems MiniAmp Plus est un thermocycleur compact, précis et économique conçu pour répondre aux besoins de base de votre laboratoire en matière de thermocyclage.
The Applied Biosystems MiniAmp Plus Thermal Cycler is a compact, accurate, and economical thermal cycler designed to fit your lab’s basic thermal cycling needs. Innovations like a responsive color touch-screen and VeriFlex Blocks temperature-control technology enable simple, accurate optimization. The MiniAmp Plus Thermal Cycler can be accessed through Thermo Fisher Connect, giving you the freedom to design and securely upload your methods from any mobile device or desktop computer.
  • Blocs VeriFlex avec trois zones de température indépendantes pour une régulation précise de la température lors de votre optimisation PCR
  • Faible encombrement
  • Le flux d’air est de l’avant vers l’arrière pour que vous puissiez définir plusieurs paramètres unités côte à côte pour un gain de place non négligeable sur le plan de travail
  • Barrette de huit tubes, munie de bouchons bombés fixés, dont l’ouverture et la fermeture sont indépendantes pour éviter la contamination et l’évaporation
  • Bouchons angulaires pour positionner efficacement la barrette de tubes dans les racks et les blocs du thermocycleur
  • Marquage des lettres A à H gravées sur des tubes individuels. Visible lorsque les bouchons sont ouverts ou fermés
  • Deux languettes d’extrémité pour un étiquetage approprié et une manipulation aisée
  • Marqueurs de mesure gradués de 20 μl sur chaque tube pour une vérification visuelle du volume
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision thermique ± 0,25°C (35°C à 99,9°C)
Contenu et stockage • Thermocycleur MiniAmp Plus
• 1 barrette de 8 tubes MicroAmp avec bouchons bombés fixés, 0,2 ml (125 barrettes)
Compatibilité à haut débit Protocoles manuels
Uniformité thermique < 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C)
Vitesse de réaction Rapide, standard
Dimensions 39 x 19 x 20 cm (15,4 x 7,5 x 7,9 in)
Capacité 96 puits, 0,2 ml
Tension 100 à 240 V
Type d’affichage Écran tactile TFT LCD couleur de 5 pouces
Type de produit Thermocycleur
Garantie Garantie limitée
Gamme de températures 0°C à 100°C
Interface utilisateur USB, Wi-Fi, Ethernet
Puissance 500 W
Montée en température max. 3,5°C/s (bloc), 1,8°C/s (échantillon)
Nbre de programmes >1 000 protocoles
Description Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips)
Quantité 1 package
Poids 5,9 kg (13 lb)
Configurations des blocs Bloc VeriFlex 3 zones à 96 puits