Learn More
Mecmesin™ Cellule de charge à bouton miniature
Code produit 11923978
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 N
2 500 N
5 000 N
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11923978 1 000 N 1 pièce
11933978 2 500 N 1 pièce
11943978 5 000 N 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11923978 Fournisseur Mecmesin™ Code fournisseur 878011
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Utilisé uniquement pour la compression et idéal pour les applications dans des espaces restreints.
  • Utilisez les cellules de charge de type S lorsque l’espace n’est pas limité ; les accessoires dédiés sont fixés via les trous filetés. Les tournevis à couple statique peuvent être portatifs ou montés.
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 N