Learn More
Cole-Parmer Clapets anti-retour miniatures, raccord cannelé pour tuyau, Nylon et silicone
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
Empêchez le reflux pour protéger votre équipement. Travailler avec les liquides et les gaz. À utiliser pour des applications sous pression ou sous vide. pression de rupture de 0,18 psi
Spécification
Spécification
| Taille de la tubulure | 0,1875 in |
| Débit | 0.13 |
| Admission | Raccord cannelé 0,188 po |
| Port de sortie | Cannelé |
| Matériau (joint) | Silicone |