Learn More
Cole-Parmer Clapets anti-retour miniatures, raccord cannelé pour tuyau, Nylon et silicone
Code produit 30054057 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Admission:
Raccord cannelé 0,188 po
Raccord cannelé de 0,125 po
Raccord cannelé de 0,25 po
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Admission unitSize
30054057 Raccord cannelé de 0,25 po 1 pièce
30053887 Raccord cannelé 0,188 po 1 pièce
30052932 Raccord cannelé de 0,125 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30054057 Fournisseur Cole-Parmer Code fournisseur 5011519
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.30€
    5.24€ / 1 pièces
    Économisez 0.06€
    1% de réduction
Expédition estimée: 03-03-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les clapets anti-retour polyvalents peuvent être installés dans n'importe quelle position.
Empêchez le reflux pour protéger votre équipement. Travailler avec les liquides et les gaz. À utiliser pour des applications sous pression ou sous vide. pression de rupture de 0,18 psi
Spécification
Taille de la tubulure 0,25 in
Débit 0.13
Admission Raccord cannelé de 0,25 po
Port de sortie Cannelé
Matériau (joint) Silicone