Learn More
Cole-Parmer Vérifications des valves auxiliaires, sonde de tube, polypropylène et Viton™
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
Évitez les reflux pour protéger votre équipement. Fonctionne avec des liquides et des gaz. Utiliser pour les applications de pression ou de vide. 0,18 psi Pression de rupture
Spécification
Spécification
| Taille de la tubulure | 0,25 in |
| Débit | 0.12 |
| Admission | Raccord cannelé de 0,25 po |
| Port de sortie | Cannelé |
| Matériau (joint) | Viton |