Learn More
Cole-Parmer Clapets anti-retour miniatures, raccord cannelé pour tuyau, PVDF et Viton™
Shop All Cole-Parmer ProductsDescription
Empêchez le reflux pour protéger votre équipement. Travailler avec les liquides et les gaz. À utiliser pour des applications sous pression ou sous vide. PVDF et Viton Sa construction offre une excellente résistance à la corrosion et aux produits chimiques. pression de rupture de 0,18 psi
Specifications
Specifications
| Taille de la tubulure | 0.125 in. |
| Débit | 0.11 |
| Admission | 1/8 in. hose barb |
| Port de sortie | Cannelé |
| Matériau (joint) | Viton |