Learn More
Grant Instruments Minicentrifugeuse-Vortex pour plaques PCR
Code produit 30274349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
2 plaques PCR de 96 puits
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
30274349 2 plaques PCR de 96 puits 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30274349 Fournisseur Grant Instruments Code fournisseur MSC2P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.00€
    762.00€ / 1 pièces
    Économisez 78.00€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Centrifugeuse numérique compacte conçue pour collecter les gouttelettes, mélanger les réactifs et les collecter à nouveau afin d'améliorer le rendement de la PCR.
  • La combinaison des fonctions de rotation et de mélange garantit un fonctionnement rapide, un mélange homogène et des résultats reproductibles.
  • Le rotor de la centrifugeuse peut accueillir 2 plaques PCR sans jupe ou à jupe partielle.
Fonctionnement possible selon 4 modes indépendants :
  • Centrifugeuse - Max. 3500 RPM
  • Vortex - jusqu'à 5 min.
  • Centrifugeuse/Vortex - combine deux types de mouvement
  • Algorithme de spin-mix-spin - jusqu'à 10 cycles
L'algorithme spin-mix-spin (algorithme SMS) est conçu pour collecter (ou réinitialiser) des microvolumes de réactifs au fond des tubes de la plaque PCR (la première centrifugation ou rotation), puis pour vortexer (mélange) et collecter à nouveau les réactifs (rotation répétée) des parois et du couvercle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 2 plaques PCR de 96 puits
FCR max. 2,500 x g
Vitesse max. 3,500 rpm
Réfrigéré Sexe
Ampérage 2 A
Hauteur (impériale) extérieure 9,05 in
Hauteur (métrique) extérieure 230 mm
Largeur (impériale) extérieure 6,5 in
Hauteur (impériale) externe, couvercle fermé 9,05 in
Hauteur (impériale) externe, couvercle ouvert 14,2 in
Hauteur (métrique) externe, couvercle fermé 230 mm
Hauteur (métrique) externe, couvercle ouvert 360 mm
Certifications/Conformité CE
Dimensions (L x l x H) extérieures 9,05 x 8,66 x 6,5 in
Étalons CE
Garantie 2 ans
Autres fonctions Centrífuga, vórtice, mezcla giratoria
Dimensions (H x l x P) 6,5 x 8,66 x 9,05 in
À utiliser avec (équipement) 2 plaques PCR de 96 puits
Poids net 2.7 kg
Frequency 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Run Time 0 à 10 min
Dimensions (H x W x D) 165 x 220 x 230 mm
Quantité 1 de chaque
Type d’affichage LCD
Type de produit Vortex centrifugeuse
Largeur (métrique) extérieure 165 mm