Learn More
Huber™ Minichiller
Description
Les mini-refroidisseurs compacts constituent une solution de refroidissement économique et respectueuse de l'environnement pour de nombreuses applications de laboratoire. Un calcul des coûts liés à l'eau et aux eaux usées montre qu'un Minichiller peut permettre d'économiser jusqu'à 48 000 litres d'eau par semaine de travail et, grâce à son faible prix d'achat, le retour sur investissement est atteint très rapidement.
- Ces unités ont un faible encombrement, ne nécessitant que 225 x 360 mm sur la paillasse du laboratoire, et sont donc adaptées au refroidissement des blocs de réacteurs, des pompes à vide, des évaporateurs rotatifs ou des échangeurs de chaleur.
- Les mini-refroidisseurs permettent des conditions d'application stables grâce à des valeurs constantes de température, de pression et de débit.
- Ils sont également parfaitement adaptés à un fonctionnement continu à des températures ambiantes allant jusqu'à + 40 °C.
- Malgré leur prix d'achat économique, ces refroidisseurs sont bien équipés et disposent d'un grand indicateur de température, d'un indicateur de niveau de remplissage, ainsi que de LED d'état pour la pompe, le refroidissement et le chauffage.
- Un élément chauffant de 1 kW est disponible en option, permettant d'étendre la plage de température jusqu'à +100 °C.
- Les mini-refroidisseurs sont disponibles en modèles refroidis par air et par eau et utilisent des réfrigérants naturels.
Spécification
Spécification
| Communications | USB (Périphérique), RS232 |
| Puissance de refroidissement | 0,3 kW à 15 °C, 0,2 kW à 0 °C, 0,14 kW à -10 °C, 0,07 kW à -20 °C |
| Gamme de températures | -20 °C à 100 °C |
| Type | Refroidisseur / recycleur |
| Modèle | Minichiller 300-H OLE |
| Réfrigérant | Réfrigérant naturel |
| Alimentation électrique | 200 à 240 V, 50/60 Hz |
| Tension | 220/240 V |