Learn More
Huber™ Minichiller
Code produit 15713047
Change view
Click to view available options
Modèle:
Minichiller 1000 OLE
Minichiller 300 OLE
Minichiller 300-H OLE
Minichiller 300w OLE
Minichiller 300w-H OLE
Minichiller 600 OLE
Minichiller 600-H OLE
Réfrigérant:
Compact
Réfrigérant naturel
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Réfrigérant unitSize
15713047 Minichiller 300 OLE Réfrigérant naturel 1 pièce
17969460 Minichiller 1000 OLE Réfrigérant naturel 1 pièce
15648298 Minichiller 300-H OLE Réfrigérant naturel 1 pièce
15723047 Minichiller 300w OLE Réfrigérant naturel 1 pièce
15733047 Minichiller 300w-H OLE Réfrigérant naturel 1 pièce
15743047 Minichiller 600 OLE Compact 1 pièce
15753047 Minichiller 600-H OLE Compact 1 pièce
15773047 - - 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15713047 Fournisseur Huber™ Code fournisseur 3006.0089.98
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les mini-refroidisseurs constituent une solution de refroidissement compacte, économique et respectueuse de l'environnement pour de nombreuses applications de laboratoire. En économisant l'eau de refroidissement, les mini-refroidisseurs sont rentabilisés en très peu de temps.
Les mini-refroidisseurs compacts constituent une solution de refroidissement économique et respectueuse de l'environnement pour de nombreuses applications de laboratoire. Un calcul des coûts liés à l'eau et aux eaux usées montre qu'un Minichiller peut permettre d'économiser jusqu'à 48 000 litres d'eau par semaine de travail et, grâce à son faible prix d'achat, le retour sur investissement est atteint très rapidement.
  • Ces unités ont un faible encombrement, ne nécessitant que 225 x 360 mm sur la paillasse du laboratoire, et sont donc adaptées au refroidissement des blocs de réacteurs, des pompes à vide, des évaporateurs rotatifs ou des échangeurs de chaleur.
  • Les mini-refroidisseurs permettent des conditions d'application stables grâce à des valeurs constantes de température, de pression et de débit.
  • Ils sont également parfaitement adaptés à un fonctionnement continu à des températures ambiantes allant jusqu'à + 40 °C.
  • Malgré leur prix d'achat économique, ces refroidisseurs sont bien équipés et disposent d'un grand indicateur de température, d'un indicateur de niveau de remplissage, ainsi que de LED d'état pour la pompe, le refroidissement et le chauffage.
  • Un élément chauffant de 1 kW est disponible en option, permettant d'étendre la plage de température jusqu'à +100 °C.
  • Les mini-refroidisseurs sont disponibles en modèles refroidis par air et par eau et utilisent des réfrigérants naturels.
Spécification
Communications USB (Périphérique), interface RS232
Puissance de refroidissement 0,3 kW à 15 °C, 0,2 kW à 0 °C, 0,14 kW à -10 °C, 0,07 kW à -20 °C
Type de pompe Pompe de circulation à aspiration sous pression
Gamme de températures -20 °C à 40 °C
Type Refroidisseur / recycleur
Modèle Minichiller 300 OLE
Réfrigérant Réfrigérant naturel
Alimentation électrique 200 à 240 V, 50/60 Hz
Tension 220/240 V