Learn More
Huber™ Minichiller
Code produit 15773047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Modèle:
Minichiller 1000 OLE
Minichiller 300 OLE
Minichiller 300-H OLE
Minichiller 300w OLE
Minichiller 300w-H OLE
Minichiller 600 OLE
Minichiller 600-H OLE
Réfrigérant:
Compact
Réfrigérant naturel
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Modèle Réfrigérant
15773047 1 pièce - -
17969460 1 pièce Minichiller 1000 OLE Réfrigérant naturel
15648298 1 pièce Minichiller 300-H OLE Réfrigérant naturel
15713047 1 pièce Minichiller 300 OLE Réfrigérant naturel
15723047 1 pièce Minichiller 300w OLE Réfrigérant naturel
15733047 1 pièce Minichiller 300w-H OLE Réfrigérant naturel
15743047 1 pièce Minichiller 600 OLE Compact
15753047 1 pièce Minichiller 600-H OLE Compact
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15773047 Fournisseur Huber™ Code fournisseur 3065.0001.98
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4950.00€
    3240.00€ / 1 pièces
    Économisez 1710.00€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les mini-refroidisseurs constituent une solution de refroidissement compacte, économique et respectueuse de l'environnement pour de nombreuses applications de laboratoire. En économisant l'eau de refroidissement, les mini-refroidisseurs sont rentabilisés en très peu de temps.
Les mini-refroidisseurs compacts constituent une solution de refroidissement économique et respectueuse de l'environnement pour de nombreuses applications de laboratoire. Un calcul des coûts liés à l'eau et aux eaux usées montre qu'un Minichiller peut permettre d'économiser jusqu'à 48 000 litres d'eau par semaine de travail et, grâce à son faible prix d'achat, le retour sur investissement est atteint très rapidement.
  • Ces unités ont un faible encombrement, ne nécessitant que 225 x 360 mm sur la paillasse du laboratoire, et sont donc adaptées au refroidissement des blocs de réacteurs, des pompes à vide, des évaporateurs rotatifs ou des échangeurs de chaleur.
  • Les mini-refroidisseurs permettent des conditions d'application stables grâce à des valeurs constantes de température, de pression et de débit.
  • Ils sont également parfaitement adaptés à un fonctionnement continu à des températures ambiantes allant jusqu'à + 40 °C.
  • Malgré leur prix d'achat économique, ces refroidisseurs sont bien équipés et disposent d'un grand indicateur de température, d'un indicateur de niveau de remplissage, ainsi que de LED d'état pour la pompe, le refroidissement et le chauffage.
  • Un élément chauffant de 1 kW est disponible en option, permettant d'étendre la plage de température jusqu'à +100 °C.
  • Les mini-refroidisseurs sont disponibles en modèles refroidis par air et par eau et utilisent des réfrigérants naturels.
Spécification
Communications USB (Périphérique), RS232
Puissance de refroidissement 0,28 kW à 15 °C, 0,2 kW à 0 °C
Type de pompe Pompe de circulation à aspiration sous pression
Gamme de températures 5°C à 40°C
Alimentation électrique 220 à 240 V, 50/60 Hz
Tension 220/240 V