Learn More
HUBER Refroidisseur Minichiller 280
Description
- Les Minichillers peuvent économiser jusqu’à 48 000 litres d’eau par semaine de travail
- Un faible prix d’achat signifie que le retour sur investissement est réalisé dans un délai très court
- Les valeurs constantes définies pour la température, la pression et les quantités d’écoulement permettent des conditions d’application stables
- Large indicateur de température et indicateur de niveau de remplissage
- Voyants d’état pour la pompe, le refroidissement et le chauffage
- Le chauffage disponible en option peut étendre la plage de températures à +100°C
- Disponibles en modèles refroidis par air et par eau
- La solution de refroidissement économique et respectueuse de l’environnement utilise des réfrigérants naturels
- Haute efficacité
- Contrôle précis de la température
- Pompe de circulation puissante
- Structure robuste en acier inoxydable
- Fonctionnement en continu fiable avec fonctions d’avertissement
- Facile à remplir et à vider
- Indicateur de niveau de remplissage éclairé
- Affichage LED de la température
- Fonctionnement simple avec seulement trois touches
Spécification
Spécification
| Débit | Pression de pompe max. : 14 l/min, pompe d’aspiration max. : 10,5 l/min |
| Type de pompe | Circulation |
| Gamme de températures | -5 °C à +40 °C |
| Pression max. | 0,25 bar |
| Modèle | Minichiller 280 |
| Niveau sonore | 49 dB |
| Réfrigérant | R290 |
| Stabilité de la température | &plusnm;1°C |
| Largeur (métrique) | 225 mm |
| Hauteur (métrique) | 380 mm |
| Afficher plus |