Learn More
Greiner Bio-One Tube MiniCollect™, bouchon vert, héparine de lithium, non stérile
Code produit 15708179
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1 mL
Conditionnement:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15708179 0,5 ml 500 pièces
15718179 1 mL 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15708179 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 450536
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.00€
    999.76€ / 500 pièces
    Économisez 60.24€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Recouvert d’héparine de lithium pour bloquer la cascade de coagulation.
  • La paroi interne est recouverte d’héparine de lithium séchée par pulvérisation, qui agit comme un anticoagulant pour bloquer la cascade de coagulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif Héparine de lithium
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 0,5 ml
Bouchon inclus Oui
Couleur de bouchon Vert
Quantité 500/paquet