Learn More
Greiner Bio-One Tube MiniCollect™, bouchon vert, héparine de lithium, non stérile
Code produit 15718179
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1 mL
Conditionnement:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15718179 1 mL 500 pièces
15708179 0,5 ml 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15718179 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 450537
Quantité Prix
1 275.00€ / 500 pièces
4 247.50€ / 500 pièces
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Recouvert d’héparine de lithium pour bloquer la cascade de coagulation.
  • La paroi interne est recouverte d’héparine de lithium séchée par pulvérisation, qui agit comme un anticoagulant pour bloquer la cascade de coagulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif Héparine de lithium
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 1 mL
Bouchon inclus Oui
Couleur de bouchon Vert
Quantité 500/paquet