Learn More
Greiner Bio-One Tube MiniCollect™. Bouchon lavande, K2E K2EDTA, non stérile
Description
- La paroi interne est enduite de K2E K2EDTA séché par pulvérisation qui agit comme un anticoagulant pour lier les ions calcium et interrompre la cascade de coagulation.
Spécification
Spécification
| Additif | K2 E K2 EDTA |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (métrique) | 0,25 / 0,5 ml |
| Bouchon inclus | Oui |
| Couleur de bouchon | Lavande |
| Quantité | 500/paquet |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- X500 MiniCollect TUBE 0.25 / 0.5 ml K2E K2EDTA la vender cap
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Dihydrate