Learn More
Greiner Bio-One Tube MiniCollect™. Bouchon lavande, K3E K3EDTA, non stérile
Code produit 15748169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,25 /0,5 ml
1 ml
Conditionnement:
2000 pièces
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15748169 0,25 /0,5 ml 500 pièces
15830146 0,25 /0,5 ml 2000 pièces
15758169 1 ml 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 15748169 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 450530
 Article restreint
En stock
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
La paroi interne est recouverte d’un anticoagulant qui lie les ions calcium et interrompt la coagulation.
  • La paroi interne est enduite de K3E K3EDTA séché par pulvérisation qui agit comme un anticoagulant pour lier les ions calcium et interrompre la cascade de coagulation.
  • Utilisé pour l’hématologie.
  • Disponible en différentes quantités
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif K3 E K3 EDTA
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 0,25 /0,5 ml
Bouchon inclus Oui
Couleur de bouchon Lavande
compliance-icons
Identifiant produit
  • X500 MiniCollect TUBE 0.25/0.5 ml K3E K3EDTA lave nder cap
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Dihydrate