Learn More
Greiner Bio-One Tube MiniCollect™. Bouchon lavande, K3E K3EDTA, non stérile
Code produit 15758169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,25 /0,5 ml
1 ml
Conditionnement:
2000 pièces
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15758169 1 ml 500 pièces
15748169 0,25 /0,5 ml 500 pièces
15830146 0,25 /0,5 ml 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15758169 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 450531
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
La paroi interne est recouverte d’un anticoagulant qui lie les ions calcium et interrompt la coagulation.
  • La paroi interne est enduite de K3E K3EDTA séché par pulvérisation qui agit comme un anticoagulant pour lier les ions calcium et interrompre la cascade de coagulation.
  • Utilisé pour l’hématologie.
  • Disponible en différentes quantités
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif K3 E K3 EDTA
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 1 ml
Bouchon inclus Oui
Couleur de bouchon Lavande