Learn More
Greiner Bio-One Tube MiniCollect™. Bouchon lavande, K3E K3EDTA, non stérile
Description
- La paroi interne est enduite de K3E K3EDTA séché par pulvérisation qui agit comme un anticoagulant pour lier les ions calcium et interrompre la cascade de coagulation.
- Utilisé pour l’hématologie.
- Disponible en différentes quantités
Spécification
Spécification
| Additif | K3 E K3 EDTA |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (métrique) | 0,25 /0,5 ml |
| Bouchon inclus | Oui |
| Couleur de bouchon | Lavande |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- X500 MiniCollect TUBE 0.25/0.5 ml K3E K3EDTA lave nder cap
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Dihydrate
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?