Learn More
Greiner Bio-One Tube MiniCollect™, bouchon vert clair, séparateur avec héparine au lithium, non stérile
Code produit 15798169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,8 mL
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15798169 0,8 mL 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15798169 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 450535
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Inclut une paroi interne revêtue d'héparine au lithium pour empêcher la coagulation et un gel séparateur inerte pour séparer le plasma et les cellules sanguines.
  • La paroi interne du tube de sérum est spécialement revêtue d’héparine au lithium pour bloquer la cascade de coagulation.
  • Contient un gel séparateur à la base du tube qui forme une barrière stable entre le plasma et les cellules sanguines après centrifugation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif Séparateur d’héparine de lithium et de plasma
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 0,8 mL
Bouchon inclus Oui
Couleur de bouchon Vert clair