Learn More
Kartell™ Micropipeteur MiniFix
Code produit 10389142
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μL
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
500 μl
Pointes compatibles:
Kartell™ 956/959
Kartell™ 960/958
Kartell™ 961
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Pointes compatibles unitSize
10389142 50 μl Kartell™ 960/958 1 pièce
10798293 100 μl Kartell™ 960/958 1 pièce
10257222 20 μl Kartell™ 960/958 1 pièce
10181473 500 μl Kartell™ 961 1 pièce
10790404 10 μL Kartell™ 960/958 1 pièce
10053702 25 μl Kartell™ 960/958 1 pièce
10434242 5 μl Kartell™ 956/959 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10389142 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0128900
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gamme de produits innovante de mini-micropipettes à déplacement d’air à volume fixe. Le micropipeteur MiniFix Kartell™ est conçu pour un fonctionnement rapide, répétitif et précis et à un prix compétitif.
  • Entièrement autoclavables
  • Conçu pour un fonctionnement rapide, répétitif et précis
  • Très compact en termes de taille et de poids
  • Conçu pour les travaux de routine ou les analyses liées à un risque sanitaire d’origine biologique
  • Les pointes Kartell™ s’adaptent à la tige conique ainsi qu’à la plupart des autres pointes disponibles dans le commerce
  • Le bouton du piston a une couleur différente en fonction de la capacité de dosage
  • Étalonné individuellement conformément à la norme ISO 8655, la nouvelle norme internationale pour les appareils volumétriques à piston
  • Porte le marquage de conformité CE
Spécification
Précision ± 0,4%
Certifications/Conformité CE/IVD
Pointes compatibles Kartell™ 960/958
Autoclavable Autoclavable
Couleur Rouge
À utiliser avec Analyses in situ et échantillonnage, travaux courants ou de risque sanitaire d’origine biologique
Nombre de canaux 1
Type Mini-micropipetteur
Volume (métrique) 50 μl
À utiliser avec (application) Travaux courants ou présentant un risque biologique, analyses in situ et échantillonnage
Quantité 1/boîte
Longueur (métrique) 13 cm
Poids (métrique) 10 g