Learn More
SPEX CertiPrep™ HG-400 MiniG™ Homogénéisateur de tissus et lyseur cellulaire
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsDescription
- Désintégration mécanique automatisée par le biais de l’agitation de microbilles,
- Idéal pour les applications de lyse cellulaire à haut débit, notamment l’extraction d’ADN / ARN, l’extraction de protéines et l’analyse de résidus de pesticides
- La fenêtre du couvercle permet de visualiser le processus de broyage
- Couvercle doté d’un commutateur de verrouillage de sécurité permettant d’arrêter le moteur si le couvercle est ouvert pendant le broyage
- L’écran LCD affiche les durées de fonctionnement
- Conçu spécifiquement pour la disruption cellulaire rapide, la lyse cellulaire et l'homogénéisation tissulaire par broyage avec des billes
Spécification
Spécification
| Type de produit | Homogénéisateur de tissus |
| Puissance (CV) | Moteur 1/7 cv |
| Description | Conçu pour désintégrer les matériaux cellulaires en faisant osciller verticalement les plaques de titration à puits profonds |
| À utiliser avec (application) | Homogénéisation des tissus, recherche et extraction d'ADN/ARN, lyse cellulaire, extraction de protéines, recherche sur les biocarburants, extraction de résidus de pesticides à l'aide de QuEChERS ou de la méthode SweEt. |
| Modèle | HG-400 MiniG Homogénéisateur de tissus |
| Nbre de coups | 500 à 1500 coups/min. |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |
| Type d’échantillon | Tissus animaux, tissus végétaux, cultures cellulaires, fruits, cannabis, graines, levures et bactéries. |
| Poids (métrique) | 18 kg |