Learn More
Brady™ Étiquettes non imprimées en papier MiniMark™
Code produit 11717344
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 BX
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
11717344 Blanc 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11717344 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 710677
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Minimark™ Les étiquettes en papier vierges sont prêtes à recevoir l'impression de l'avertissement requis, conforme à la réglementation en vigueur.
  • Étiquettes vierges prêtes à recevoir l'impression de l'avertissement requis, conforme à la réglementation en vigueur.
Spécification
Certifications/Conformité Conforme à la directive 2011/65/EU et 2015/863
Description Non imprimé MiniMark Étiquettes pour les substances dangereuses CLP-SGH
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Affichage Blanc
Finition Mat-brillant
Format Pointe de découpe
Matériau Papier traité avec des huiles non saturées
Côtés imprimables Impression unilatérale
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Utilisé pour les applications d’étiquetage général à faible coût
À utiliser avec (équipement) Imprimante MiniMark
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 400 étiquettes/boîte
Quantité 400/Bte
Dimensions (métrique) 55 x 85 mm (l x H)
Type de logiciel MiniMark
Plage de températures (impériale) -40 °F à +122 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +50°C
Épaisseur (impériale) 0,0032 in
Épaisseur (métrique) 0,02 mm
Répétition verticale (métrique) 91.02 mm
Dimensions (L x l) 85 x 55 mm
Longueur (impériale) 3,35 in
Largeur (impériale) 2,17 in
Largeur (métrique) 55 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 2,17 in
Hauteur (impériale) 3,35 in
Hauteur (métrique) 85 mm
Alternate Part Number MNK-55x85-B7610-0.4