Learn More
Brady™ Étiquettes en papier pré-imprimées MiniMark™
Code produit 11769475
Change view
Click to view available options
Hauteur (métrique):
55,00 mm
75,00 mm
105,00 mm
Largeur (métrique):
85 mm
110 mm
155 mm
Comprend:
1 losange
2 losanges, verticaux
3 losanges, forme losange
4 Diamonds, Diamond Shape
Conditionnement:
1 BX
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Largeur (métrique) Comprend unitSize
11769475 75,00 mm 110 mm 2 losanges, verticaux 1 BX
11779475 75,00 mm 110 mm 3 losanges, forme losange 1 BX
11709485 75,00 mm 110 mm 4 Diamonds, Diamond Shape 1 BX
11789465 105,00 mm 155 mm 4 Diamonds, Diamond Shape 1 BX
11759465 105,00 mm 155 mm 3 losanges, forme losange 1 BX
11789485 55,00 mm 85 mm 1 losange 1 BX
11799485 55,00 mm 85 mm 2 losanges, verticaux 1 BX
11709495 55,00 mm 85 mm 3 losanges, forme losange 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11769475 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 710570
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces MiniMark™ Les étiquettes en papier pré-imprimées sont fournies avec des losanges rouges pré-imprimés et sont prêtes à recevoir l'avertissement requis.
  • Fourni avec des diamants rouges pré-imprimés.
  • Prêt à être imprimé : l'avertissement requis.
  • Conforme à la réglementation en vigueur.
Spécification
Certifications/Conformité Conforme à la directive 2011/65/EU et 2015/863
Description Pré-imprimé MiniMark Étiquettes pour les substances dangereuses CLP-SGH
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Rouge sur blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Papier traité avec des huiles non saturées
Côtés imprimables Impression unilatérale
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification des communications relatives aux dangers
À utiliser avec (équipement) Imprimante MiniMark
Comprend 2 losanges, verticaux
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 300 étiquettes/boîte
Quantité 300/Bte
Forme Diamant
Type de logiciel MiniMark
Plage de températures (impériale) -40 °F à +122 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +50°C
Épaisseur (impériale) 0,0032 in
Épaisseur (métrique) 0,02 mm
Dimensions (L x l) 75 x 110 mm
Longueur (impériale) 2,95 in
Longueur (métrique) 75 mm
Largeur (impériale) 4,33 in
Largeur (métrique) 110 mm
Hauteur (impériale) 2,95 in
Hauteur (métrique) 75,00 mm
Alternate Part Number MNK-CLP-75x110-L2-B7610-0.3