Learn More
Brady™ Étiquettes en polypropylène pré-imprimées MiniMark™
Code produit 11709475
Change view
Click to view available options
Hauteur (métrique):
55,00 mm
75,00 mm
105,00 mm
Largeur (métrique):
85 mm
110 mm
155 mm
Comprend:
1 losange
2 losanges, verticaux
3 losanges, forme losange
3 losanges, horizontal
4 Diamonds, Diamond Shape
4 Diamonds, Horizontal
4 losanges
Conditionnement:
1 BX
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Largeur (métrique) Comprend unitSize
11709475 75,00 mm 110 mm 2 losanges, verticaux 1 BX
11799465 75,00 mm 110 mm 1 losange 1 BX
11719475 75,00 mm 110 mm 3 losanges, forme losange 1 BX
11729475 75,00 mm 110 mm 3 losanges, horizontal 1 BX
11749475 75,00 mm 110 mm 4 Diamonds, Diamond Shape 1 BX
11739475 75,00 mm 110 mm 4 Diamonds, Horizontal 1 BX
11779455 105,00 mm 155 mm 1 losange 1 BX
11789455 105,00 mm 155 mm 2 losanges, verticaux 1 BX
11799455 105,00 mm 155 mm 3 losanges, forme losange 1 BX
11709465 105,00 mm 155 mm 3 losanges, horizontal 1 BX
11719465 105,00 mm 155 mm 4 losanges 1 BX
11729485 55,00 mm 85 mm 2 losanges, verticaux 1 BX
11719485 55,00 mm 85 mm 1 losange 1 BX
11739485 55,00 mm 85 mm 3 losanges, forme losange 1 BX
11749485 55,00 mm 85 mm 3 losanges, horizontal 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 11709475 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 710564
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces MiniMark™ Les étiquettes en polypropylène pré-imprimées sont fournies avec des losanges rouges pré-imprimés et sont prêtes à recevoir l'impression de l'avertissement requis.
  • Fourni avec des diamants rouges pré-imprimés.
  • Prêt à être imprimé : l'avertissement requis.
  • Conforme à la réglementation en vigueur.
Spécification
Certifications/Conformité Certifié UL
Description Pré-imprimé MiniMark Étiquettes pour les substances dangereuses CLP-SGH
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Rouge sur blanc
Finition Brillant
Format Pointe de découpe
Matériau Polypropylène
Côtés imprimables Impression unilatérale
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification des communications relatives aux dangers
À utiliser avec (équipement) Imprimante MiniMark
Comprend 2 losanges, verticaux
Température min. de fonctionnement (métrique) -20 °C
Nb par paquet 300 étiquettes/boîte
Quantité 300/Bte
Forme Diamant
Type de logiciel MiniMark
Plage de températures (impériale) -4 °F à +212 °F
Plage de températures (métrique) -20°C à +100°C
Épaisseur (impériale) 0,0031 in
Épaisseur (métrique) 0,019 mm
Dimensions (L x l) 75 x 110 mm
Longueur (impériale) 2,95 in
Longueur (métrique) 75 mm
Largeur (impériale) 4,33 in
Largeur (métrique) 110 mm
Hauteur (impériale) 2,95 in
Hauteur (métrique) 75,00 mm
Alternate Part Number MNK-CLP-75x110-L2-B7594-0.3