Learn More
Cytiva Système de filtration d’écoulement tangentiel (TFF) Minimate EVO
Code produit 17184771
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
< 500 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17184771 < 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17184771 Fournisseur Cytiva Code fournisseur OAPMPUNV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6890.00€
    5916.51€ / 1 pièces
    Économisez 973.49€
    14% de réduction
En stock
Système plug-and-play permettant de rationaliser les processus de concentration, de dessalage et d’échange de tampons à l’échelle du laboratoire. Le système comprend tout le matériel, la tubulure et les raccords requis pour que votre procédé TFF fonctionne rapidement.
Le faible volume de travail du système obtenu grâce à l’utilisation d’un réservoir à fond conique et d’une conception compacte permet d’atteindre des facteurs de concentration élevés allant jusqu’à 1 l ou plus d’échantillon. Concentrez votre échantillon jusqu’à 5 ml. Conçu pour fonctionner avec les capsules Minimate TFF.
Les pompes péristaltiques à tête de rouleau assurent un traitement doux et sont le choix pour les applications critiques telles que les biomolécules fragiles.
Les composants du système sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage ; aucun outil n’est nécessaire. Le remplacement des tubulures et des raccords est simple et rapide. Les écrous antidérapants pour les verrous Luer éliminent les plis de tubulure.
Applications :
  • Concentrez et dessalez les protéines, les peptides ou les acides nucléiques (ADN, ARN, oligonucléotides)
  • Récupérez les anticorps ou les protéines recombinantes à partir de milieux de culture cellulaire clarifiés
  • Traiter les enzymes et les molécules sensibles aux métaux
  • Séparer (fractionner) les grandes des petites biomolécules
  • Concentrez les virus ou les vecteurs de thérapie génique
  • Préparez les échantillons avant la chromatographie sur colonne
  • Concentrez les échantillons après filtration sur gel
  • Solutions d’eau, tampons et milieux dépyrogénés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Non stérile
Matériau PSU
Volume (métrique) < 500 mL
Dimensions (L x l x H) 48,2 x 30,7 x 20,8 cm