Learn More
Cytiva Capsule de filtration d’écoulement tangentiel Minimate™ avec membrane Omega™
Code produit 17164761
Modifier l'affichage
Click to view available options
MWCO:
1000 kDa
100 kDa
10 kDa
1 kDa
300 kDa
30 kDa
3 kDa
500 kDa
50 kDa
5 kDa
70 kDa
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit MWCO unitSize
17164761 1 kDa 1 pièce
17174761 3 kDa 1 pièce
17114771 50 kDa 1 pièce
17184761 5 kDa 1 pièce
17134771 100 kDa 1 pièce
17144771 300 kDa 1 pièce
17164771 1000 kDa 1 pièce
17194761 10 kDa 1 pièce
17104771 30 kDa 1 pièce
17124771 70 kDa 1 pièce
17154771 500 kDa 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 17164761 Fournisseur Cytiva Code fournisseur OA001C12
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les procédés de concentration et de diafiltration (dessalage ou échange de tampon) peuvent être exécutés sur le même système avec une intervention minimale de l’utilisateur.
  • Traitement efficace
  • Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (membrane) PES
MWCO 1 kDa
Stérilité Non stérile
Zone de filtration 50 cm2
Nb par paquet 1/boîte