Learn More
Interscience MiniMix 100 P CC. Mélangeur de laboratoire de 100 mL
Code produit 10223181
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
80 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10223181 80 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10223181 Fournisseur Interscience Code fournisseur 011230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3875.00€
    3501.33€ / 1 pièces
    Économisez 373.67€
    9% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le MiniMix Le flacon de 100 P CC est conçu pour le mélange de petits échantillons. Un outil formidable pour les laboratoires.
Homogénéisateur de laboratoire de 100 mL pour la préparation des échantillons :
  • Porte simple
  • Écran numérique multifonction
  • Volume utile : 5 à 80 mL
  • Vitesse variable (3 - 6 - 9 - 12 coups/s)
  • Minuteur de mixage (1 s - 1 h)∞ )
  • Puissance de mélange réglable (brevetée)
  • Cliquer et Clean™ pagaies amovibles (brevetées)
  • Arrêt côte à côte des pales
  • Q-Tight™ Fermeture : fermeture étanche pour éviter toute fuite par le haut du sac
  • Porte à ouverture totale (270)°) Livré avec : 1 câble d'alimentation / 1 manuel d'utilisation / 1 guide de démarrage rapide / 1 paquet de sacs mélangeurs offert
Spécification
Tension 100/240 V
Alimentation électrique 110/220 V, 50/60 Hz
Puissance 110 W
Capacité (métrique) 80 ml
Plage de volume (métrique) 50 à 80 ml
Profondeur (impériale) 14,57 in
Profondeur (métrique) 37 cm
Dimensions (L x l x H) 20 x 36.9 x 20.2 cm
Hauteur (impériale) 7,87 in
Hauteur (métrique) 20 cm
Longueur (impériale) 14,53 in
Largeur (impériale) 7,87 in
Largeur (métrique) 21 cm
Matériau de la base Acier inoxydable
Matériau du bac Acier inoxydable
Certifications/Conformité ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (Manuel d'analyse bactériologique)
Description Le MiniMix Le 100 P CC est conçu pour le mélange de petits échantillons. La puissance de mélange ajustable brevetée permet une extraction bactérienne optimale et peut être adaptée à la nature de l'échantillon. Le MiniMix Le 100 P CC est équipé de palettes à clipser brevetées Click & Clean qui permettent un accès complet à la chambre de mélange pour le nettoyage.
À utiliser avec (application) MiniMix est idéal pour la préparation de petites prises d’essai (ESB, biopsies, prélèvements d’organes) en vue d’une analyse complémentaire de HPLC, GCMS pour la recherche de toxines. Il est adapté pour la pharmaceutique, la cosmétique, la santé animale et l’environnement.
À utiliser avec (équipement) Sachets d’échantillonnage
Comprend Contenu de la livraison : 1 câble d’alimentation, 1 manuel d’utilisation, 1 guide de démarrage rapide, 1 paquet de sacs mélangeurs offert
Modèle MiniMix 100 P CC
Nbre de coups 3, 6, 9, 12 coups/s
Quantité d’emballage 1 de chaque
Type de produit Mélangeur de laboratoire
Fréquence 50/60 Hz