Learn More
Heinz Herenz Applicateur en bois de diamètre minimal, coton-tige simple
Description
Nous proposons une large gamme d'écouvillons stériles et non stériles :
- Applicateur en bois, PS, PP, aluminium ou papier
- Chaque modèle est disponible en différentes longueurs.
- Avec une tête en coton, viscose, polyester ou mousse
- Diamètre des têtes : petit, moyen ou grand
- Cela garantit la disponibilité de l'instrument adapté à chaque application spécifique.
- Par exemple, les écouvillons à embout de coton sont recommandés pour une utilisation par les spécialistes ORL.
- Nos cotons-tiges stériles sont tous emballés individuellement.
Veuillez noter dans le domaine médical :
- Convient uniquement pour un usage unique
- Réservé au personnel médical
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Applicator Material | Wooden |
| Matériau de la poignée | Bois |
| Type de produit | Coton-tige, Applicator |
| Matériau de la pointe | Coton |
| Types de pointes | Extrémité unique |
| Diamètre (métrique) de la pointe | 4 to 5mm |
| Longueur (métrique) | 12mm |
| Quantité | 2000Box |