Learn More
MP Biomedicals™ Milieu essentiel minimal d’Eagle, liquide
Code produit 11440335 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Avec additifs:
Bicarbonate de sodium, Solution saline équilibrée d’Earle (EBBS)
Solution saline équilibrée de Hanks (HBSS), Bicarbonate de sodium
Solution saline équilibrée d’Earle (EBBS), Bicarbonate de sodium
Sans additif:
Sans glutamine
Sans glutamine, Sans cystéine, Sans cystine, Sans méthionine
Type de produit:
Milieu essentiel minimal d’Eagle (modifié)
Milieu essentiel minimum d’Eagle
Conditionnement:
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Avec additifs Sans additif Type de produit Conditionnement
11440335 Solution saline équilibrée d’Earle (EBBS), Bicarbonate de sodium Sans glutamine Milieu essentiel minimum d’Eagle 500mL
11450415 Bicarbonate de sodium, Solution saline équilibrée d’Earle (EBBS) Sans glutamine, Sans cystéine, Sans cystine, Sans méthionine Milieu essentiel minimal d’Eagle (modifié) 500mL
11490335 Solution saline équilibrée de Hanks (HBSS), Bicarbonate de sodium Sans glutamine Milieu essentiel minimum d’Eagle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440335 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091210254
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Intègre des concentrations plus élevées d’acides aminés pour la culture de cellules fastidieuses
MEM, préparé à l’origine par Harry Eagle, est l’un des milieux de culture cellulaire les plus populaires. Lors de ses tentatives de cultiver des fibroblastes de mammifères normaux et certains sous-types de cellules HeLa, il a été révélé que les besoins nutritionnels de ces types de cellules ne pouvaient pas être satisfaits par BME. D’autres études ont conduit au développement de MEM à partir de MP Biomedicals incorporant des modifications spécifiques telles que des concentrations plus élevées d’acides aminés pour la culture de cellules fastidieuses.
  • MEM de MP Biomedicals peut être utilisé pour soutenir la croissance de cellules dans des monocouches, en suspension et une grande variété d’autres types de cellules avec une supplémentation appropriée.
  • Disponible avec les sels d’Earle ou Hank.
Spécification
Type de produit Milieu essentiel minimum d’Eagle
Stérilité Stérile
Avec additifs Solution saline équilibrée d’Earle (EBBS), Bicarbonate de sodium
Sans additif Sans glutamine
Quantité 500 mL
pH 6,9 à 7,3
Contenu et stockage 0 à 5 °C
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.