Learn More
MP Biomedicals™ Milieu essentiel minimum d’Eagle (modifié) 1X- sans L-glutamine
Code produit 17358573 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Forme:
Liquide
Conditionnement:
3L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Forme Conditionnement
17358573 Liquide 3L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17358573 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091210254X6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    133.35€ / 3L
    Économisez 6.65€
    4% de réduction
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Le milieu de culture cellulaire MEM peut être utilisé avec les sels de Earle ou de Hanks.
MEM, préparé à l’origine par Harry Eagle, est l’un des milieux de culture cellulaire les plus appréciésLors de ses tentatives de cultiver des fibroblastes de mammifères normaux et certains sous-types de cellules HeLa, il s’est avéré que les besoins nutritionnels de ces types de cellules ne pouvaient pas être satisfaits par BME.D’autres études ont conduit au développement de MEM incorporant des modifications spécifiques telles que des concentrations plus élevées d’acides aminés pour la culture de cellules exigeantes.MP Biomedical™ propose un MEM avec des sels de Earle ou de Hanks.
MP Biomedical™ MEM peut être utilisé pour favoriser la croissance de :
  • Cellules dans des monocouches
  • Cellules en suspension
  • Grande variété d’autres types de cellules avec une supplémentation appropriée
Énoncé d’utilisation :Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical™ sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.Pour en savoir plus, contactez notre service clientèle.
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Milieu pour culture cellulaire
Avec additifs Rouge de phénol
Sans additif Sans glucose, Sans glutamine, Sans pyruvate de sodium