Learn More
CORNING MEDIA TECH™ Milieu essentiel minimal (MEM)
BIOPHARMA
Code produit 15472545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15472545 500 mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15472545 Fournisseur CORNING MEDIA TECH™ Code fournisseur 10009CV
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Le milieu essentiel minimal (MEM) CORNING MEDIA TECH™ dans cette formule comprend le bicarbonate de sodium, les acides aminés non essentiels, la L-glutamine et le pyruvate de sodium.
  • Basé sur le milieu d’Eagle
  • Convient parfaitement pour la croissance d’un large spectre de cellules de mammifères
  • L’un des milieux de culture cellulaire synthétiques les plus utilisés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Type de produit Milieux de culture cellulaire
Stérilité Stérile
Quantité 500 mL
Formule MEM avec 1,5 g/l de bicarbonate de sodium, acides aminés non essentiels, L-glutamine et pyruvate de sodium