Learn More
Gilson™ Module de contrôle de la vitesse
Code produit 10295492 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec:
MINIPULS™ 3
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec Conditionnement
10295492 MINIPULS™ 3 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10295492 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F155001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3590.00€
    2032.80€ / 1 pièces
    Économisez 1557.20€
    43% de réduction
Afficher toutes les promotions
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
S'intègre facilement aux systèmes existants avec une commande directe via le clavier ou à distance via un autre appareil. Le module de contrôle de vitesse est silencieux et facile d'utilisation. À utiliser avec MINIPULS™ 3. Pompe péristaltique.
  • Discret, convivial et facile à intégrer au système existant avec un contrôle direct via le clavier ou à distance via un autre dispositif.
  • À utiliser avec MINIPULS™ 3. Pompe péristaltique.
  • Débit : 0,3 μL à 220 mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec MINIPULS™ 3
Type du moteur Moteur pas à pas à couple élevé
Contrôle de la vitesse Microprocesseur
Type Module