Learn More
IKA™ Ministar 40 Digital
Code produit 16248651 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
1 000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse Conditionnement
16248651 1 000 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16248651 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0025004886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1367.99€
    1309.00€ / 1 pièces
    Économisez 58.99€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateurs faciles à utiliser qui associent des fonctionnalités de base à une conception compacte.
  • Conception compacte - La conception réduite et l’accent mis sur les aspects les plus essentiels font des agitateurs des compagnons de laboratoire fiables
  • Facilité d’utilisation - Le fonctionnement s’effectue à l’aide d’un bouton rotatif stable
  • L’affichage indique clairement la vitesse de rotation
  • Mises à jour rapides : les mises à jour logicielles régulières peuvent être effectuées rapidement et simplement via l’interface USB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 1 000 tr/min
Capacité 25 L
Affichage LED
Tension 100/240 V
Puissance 69 W
Fréquence 50/60 Hz
Type du moteur CC sans balais
Plage de températures (métrique) -10°C à +350°C
Couple 40 Ncm
Viscosité 30 000 mPas
Poids (métrique) 1,72 kg