Learn More
IKA™ Ministar 80 Digital
Code produit 16217721 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
100/240 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
16217721 100/240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16217721 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0025004887
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.00€
    1357.13€ / 1 pièces
    Économisez 97.87€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateurs faciles à utiliser qui associent des fonctionnalités de base à une conception compacte.
  • Conception compacte - La conception réduite et l’accent mis sur les aspects les plus essentiels font des agitateurs des compagnons de laboratoire fiables
  • Facilité d’utilisation - Le fonctionnement s’effectue à l’aide d’un bouton rotatif stable
  • L’affichage indique clairement la vitesse de rotation
  • Mises à jour rapides : les mises à jour logicielles régulières peuvent être effectuées rapidement et simplement via l’interface USB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 50 L
Affichage LCD
Tension 100/240 V
Puissance 69 W
Dimensions (L x l x H) 70 x 193 x 154 mm
Fréquence 50/60 Hz
Taille du porte-échantillon 0,5 à 8 mm
Type du moteur CC sans balais
Type de protection IP54
Couple 0,8 Nm
Viscosité 60 000 mPas max.
Poids (métrique) 1,72 kg