Learn More
Cytiva™ MiniTrap™ Colonne
Code produit 11359991 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
50 PCS
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11359991 1 de chaque 50 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11359991 Fournisseur Cytiva™ Code fournisseur 28940928
 Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
Le Cytiva™ MiniTrap™ Les colonnes sont des colonnes de chromatographie à petite échelle conçues pour une purification rapide et pratique. Elles sont couramment utilisées pour diverses applications, notamment la purification des protéines, des anticorps, des peptides et des acides nucléiques.
  • Pour une séparation et une purification rapides et efficaces des échantillons
  • Le format à usage unique, pré-emballé et jetable permet un traitement des échantillons simple et pratique
  • Idéal pour une utilisation dans les laboratoires de R&D, de développement de procédés et de contrôle qualité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description MiniTrap Colonne de chromatographie
Type de produit Colonne
À utiliser avec (application) Purification et séparation à petite échelle
Format Cartouche de chromatographie
Jetable Usage unique
Quantité 1 de chaque
compliance-icons
Identifiant produit
  • PD MiniTrap G-10 columns
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one