Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de minocycline, 97 %
Code produit 15360867 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15360867 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15360867 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 455330010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    122.65€ / 1g
    Économisez 23.35€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Le chlorhydrate de minocycline, 97 %, numéro CAS 13614-98-7, est un composé à large spectre présentant des activités antibactériennes et anti-inflammatoires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le chlorhydrate de minocycline est le chlorhydrate de minocycline, un dérivé à action prolongée à large spectre de la tétracycline antibiotique, présentant des activités antibactériennes et anti-inflammatoires
•Ce composé exerce son action en se liant à la sous-unité ribosomale 30S bactérienne et en interférant avec la liaison de l’ARNt sur le complexe ribosomal, ce qui entraîne l’inhibition de la translation des protéines dans les bactéries
• Le chlorhydrate de minocycline peut inhiber l’enzyme inflammatoire 5-lipoxygénase (5LOX) et bloquer les interactions cellule T-microglies.5LOX catalyse la synthèse de médiateurs inflammatoires, y compris les prostaglandines et les leucotriènes.Par conséquent, les deux activités moléculaires décrites peuvent contribuer à l’activité neuroprotectrice de la minocycline.
Applications
• Ce composé est efficace contre les cultures de staphylocoques résistantes à la tétracycline • Le chlorhydrate de minocycline inhibe la sécrétion par les macrophages du facteur de nécrose tumorale (TNF-α) de cytokine inflammatoire médiée par lipopolysaccharidique
•Il inhibe in vitro l’angiogenèse et la prolifération des cellules endothéliales grâce à la suppression translationnelle de HIF-1α
• Ce composé présente une activité anti-tumorale dans le gliome en inhibant la métalloprotéinase matricielle de type 1 de membrane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Minocycline hydrochloride
Type Minocycline Hydrochloride
CAS 13614-98-7
Spectre IR Authentique
Eau 10% max.
Quantité 1 g
Formule moléculaire C23H28ClN3O7
Numéro MDL MFCD00083669
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in dmf and methanol
Clé InChI KDLQIOPKJDNQIM-WUURTAMISA-N
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3CC4=C(C=CC(O)=C4C(O)=C3C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O)N(C)C
Nom IUPAC (4S,4aS,5aR,12aR)-4,7-bis(diméthylamino)-1,10,11,12a-tetrahydroxy-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide ; hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 493.94
CID PubChem 54685925
Poids de la formule 493.94
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Minocycline hydrochloride