Learn More
Chlorhydrate de minocycline, MP Biomedicals™
Code produit 11444911 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11444911 250 mg 250mg
11454911 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11444911 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215571883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.00€
    210.00€ / 250mg
    Économisez 11.00€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Identifiants chimiques
CAS 13614-98-7
Formule moléculaire C23H28ClN3O7
Poids moléculaire (g/mol) 493.94
Numéro MDL MFCD00083669
Clé InChI KDLQIOPKJDNQIM-WUURTAMISA-N
Synonyme minocycline hydrochloride, minocycline hcl, minomycin, minocin, minocycline chloride, arestin, vectrin, minomax, periocline, tri-mino
CID PubChem 54685925
Nom IUPAC hydrogène (2Z,4S,4aS,5aR,12aS)-2-[amino(hydroxy)méthylidène]-4,7-bis(diméthyleamino)-10,11,12a-trihydroxy-1,2,3,4,4a,5,5a,6,12,12a-décahydrotétracène-1,3,12-trione chlorure
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3CC4=C(C=CC(O)=C4C(O)=C3C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Minocycline Hydrochloride
Couleur Jaune
Quantité 250 mg
Poids de la formule 493.9
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Minocycline Hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Minocycline Hydrochloride