Learn More
Chlorhydrate de minocycline, TRC
Code produit 17953995
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17953995 250 mg 250mg
17982015 25 mg 25mg
17964035 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17953995 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM344800250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13614-98-7
Formule moléculaire C23 H27 N3 O7 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 493.94
Synonyme Minocycline hydrochloride dihydrate, (4S,4aS,5aR,12aS)-4,7-Bis(dimethylamino)-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide hydrochloride, 2-Naphthacenecarboxamide, 4,7-bis(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-, hydrochloride (1:1), (4S,4aS,5aR,12aS)-, 2-Naphthacenecarboxamide, 4,7-bis(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-, monohydrochloride (8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4,7-bis(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-, monohydrochloride, (4S,4aS,5aR,12aS)- (9CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4,7-bis(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-, monohydrochloride, [4S-(4α,4aα,5aα,12aα)]-, Acnez, Klinomycin, Minocin, Minocycline chloride, Minomycin, NSC 141993, Periocline, Vectrin, [4S-(4alpha,4aalpha,5aalpha,12aalpha)]-
Nom IUPAC (4S,4aS,5aR,12aS)-4,7-bis(diméthylamino)-3,10,12,12a-tétrahydroxy-1,11-dioxo-4a,5,5a,6-tétrahydro-4H-tétracene-2-carboxamide ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3Cc4c(ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Minocycline Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H27N3O7.ClH/c1-25(2)12-5-6-13(27)15-10(12)7-9-8-11-17(26(3)4)19(29)16(22(24)32)21(31)23(11,33)20(30)14(9)18(15)28;/h5-6,9,11,17,27,29-30,33H,7-8H2,1-4H3,(H2,24,32);1H/t9-,11-,17-,23-;/m0./s1
Poids de la formule 493.1616
Pourcentage de pureté >95%