Learn More
Chlorhydrate de minocycline, TRC
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Minocycline Hydrochloride |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H27N3O7.ClH/c1-25(2)12-5-6-13(27)15-10(12)7-9-8-11-17(26(3)4)19(29)16(22(24)32)21(31)23(11,33)20(30)14(9)18(15)28;/h5-6,9,11,17,27,29-30,33H,7-8H2,1-4H3,(H2,24,32);1H/t9-,11-,17-,23-;/m0./s1 |
| Poids de la formule | 493.1616 |
| Pourcentage de pureté | >95% |