Learn More
Endecotts™ Tamiseuse Minor 200
Code produit 15359001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Granulométrie:
38 μm à 125 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Granulométrie Conditionnement
15359001 38 μm à 125 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15359001 Fournisseur Endecotts™ Code fournisseur MIN200/23050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2285.00€
    1790.85€ / 1 pièces
    Économisez 494.15€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Compacte et portative La tamiseuse Endecotts Minor 200 est idéale pour une utilisation dans les laboratoires et les usines.
  • Compact, portative et simple d’emploi
  • Entraînement électromagnétique pour un fonctionnement silencieux et pratiquement sans entretien
  • Nécessite seulement un petit espace de stockage grâce à un faible encombrement et à un système de courroie de serrage facilement amovible (inclus)
  • Différentes tensions disponibles
Compliance
AASHTO T 27
Spécification
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Type de produit Tamiseuse
Diamètre (métrique) 100/200 mm
Modèle Mineur 200 de table
Nbre de tamis 8 hauteur complète / 16 demi-hauteur (tamis de 200 mm)
Granulométrie 38 μm à 125 mm
Plage de durée Analogique, 0 à 60 min, en continu