Learn More
R&D Systems™ Minoxidil
Code produit 18732554
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18732554 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18732554 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 0583/100
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Kir6 channel (KATP) opener
Antihypertensive. Antialopecia agent. Kir6 channel (KATP) activator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Minoxidil
CAS 38304-91-5
Quantité 100 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C9H15N5O
Poids de la formule 209.25
Pureté >99%
Poids moléculaire 209.253