Learn More
Minoxidil-d10 (pipéridine-d10), CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Minoxidil-d10 |
| CAS | 1020718-66-4 |
| Formule moléculaire | C9 2H10 H5 N5 O |
| Quantité | 0.005 g |
| Formule InChI | InChI=1 S/C9H15N5O/c10-7-6-8(12-9(11)14(7)15)13-4-2-1-3-5-13/h6H,1-5,10H2,(H2,11,12)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])N(c2cc(N)[n+]([O-])c(N)n2)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| Nom IUPAC | 6-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dédéc patientiopéridine-1-yl)-3-oxydopyrimidine-3-ium-2,4-diamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 219.31 |
| Poids de la formule | 219,1904 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique |