Learn More
Minoxidil
Code produit 15454319
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15454319 5 g 5g
15444319 1 g 1g
15464319 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15454319 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61803.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.58€
    108.65€ / 5g
    Économisez 22.93€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Minoxidil, CAS # 38304-91-5, is a comopund with vasodilating effects that works by opening adenosine triphosphate (ATP)-sensitive potassium channels. | CAS: 38304-91-5 | C9H15N5O | 209.253 g/mol
Minoxidil is used as antihypertensive, antialopecia agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Minoxidil is a piperidine that acts as a vasodilator when converted into its active metabolite, minoxidil sulphate
  • Minoxidil opens adenosine triphosphate (ATP)-sensitive potassium channels in the plasma membrane and relaxes smooth muscle in arteriole walls. Relaxation of smooth muscle within the arterioles leads to decreased resistance and lower blood pressure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38304-91-5
Formule moléculaire C9H15N5O
Poids moléculaire (g/mol) 209.253
Numéro MDL MFCD00063409
Clé InChI ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme minoxidil, rogaine, loniten, regaine, minoximen, theroxidil, tricoxidil, alopexil, alostil, lonolox
CID PubChem 4201
Nom IUPAC 3-hydroxy-2-imino-6-piperidin-1-ylpyrimidin-4-amine
SMILES C1CCN(CC1)C2=NC(=N)N(C(=C2)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Minoxidil
Point de fusion 248°C to 265°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Merck Index 14,6203
Informations sur la solubilité Soluble in water (2.2mg/ml),100% ethanol (29mg/ml),propylene glycol,acetone,DMSO (6.5mg/ml),and methanol.
Poids de la formule 209.25
Forme physique Crystalline Powder
compliance-icons
Identifiant produit
  • Minoxidil
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Minoxidil