Learn More
Minoxidil, TRC
Code produit 30480513
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30480513 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30480513 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM34500050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Minoxidil
CAS 38304-91-5
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C9 H15 N5 O
Quantité 50 mg
Synonyme 2,4-Diamino-6-piperidinopyrimidine 3-N-oxide, 2,4-Diamino-6-piperidinopyrimidine 3-oxide, 6-Amino-1,2-dihydro-1-hydroxy-2-imino-4-piperidinopyrimidine, Alopexil, Alostil, Loniten, Lonolox, Minoxidil, Minoximen, Mintop, Normoxidil, PDP, Pierminox, Prexidil, RiUP, Rogaine, Tricoxidil, U 10858
Formule InChI InChI=1S/C9H15N5O/c10-7-6-8(12-9(11)14(7)15)13-4-2-1-3-5-13/h6H,1-5,10H2,(H2,11,12)
SMILES Nc1cc(nc(N)[n+]1[O-])N2CCCCC2
Nom IUPAC 3-oxido-6-pipéridin-1-ylpyrimidin-3-ium-2,4-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 209.25
Poids de la formule 209.1277
Pourcentage de pureté >95