Learn More
MiPLA, TRC
Code produit 30468110
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30468110 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30468110 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM55221025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylisopropyllysergamide
CAS 100768-08-9
Formule moléculaire C20 H25 N3 O
Quantité 25 mg
Synonyme (8β)-9,10-didehydro-N,6-dimethyl-N-(1-methylethyl)-ergoline-8-carboxamide, MiPLA (solution)
Formule InChI InChI=1S/C20H25N3O/c1-12(2)23(4)20(24)14-8-16-15-6-5-7-17-19(15)13(10-21-17)9-18(16)22(3)11-14/h5-8,10,12,14,18,21H,9,11H2,1-4H3/t14-,18-/m1/s1
SMILES CC(C)N(C)C(=O)[C@H]1CN(C)[C@@H]2Cc3c[nH]c4cccc(C2=C1)c34
Nom IUPAC (6aR,9R)-N-isopropyl-N,7-diméthyl-6,6a,8,9-tétrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoléine-9-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 323.43
Poids de la formule 323.1998