Learn More
Miquelianin, MedChemExpress
Code produit 16483396
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16483396 25 mg
16475918 10 mg
16462067 50 mg
16461389 1 mg
16448557 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16483396 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13930
MedChemExpress Miquelianin (Quercetin 3-O-glucuronide) is a metabolite of quercetin and a type of natural flavonoid.
Miquelianin (Quercetin 3-O-glucuronide) is a metabolite of quercetin and a type of natural flavonoid.
Spécification
Nom chimique ou matériau Miquelianin
CAS 22688-79-5
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H18O13
Quantité 25 mg
Synonyme Quercetin 3-O-glucuronide Quercetin 3-glucuronide
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 30 mg/mL (62.71 mM)
SMILES O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2OC(C3=CC=C(O)C(O)=C3)=C1O[C@@H]4O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
Poids moléculaire (g/mol) 478.36
Poids de la formule 478.36
Pourcentage de pureté 98.3%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease