Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mirin, 95 %
Code produit 15498739
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498739 50 mg 50mg
15478739 5 mg 5mg
15488739 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15498739 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J67462.MF
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 299953-00-7 | C10H8N2O2S, C10H8N2O2S | 220.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 299953-00-7
Formule moléculaire C10H8N2O2S
Synonyme cis-5-(4-Hydroxybenzylidene)-2-imino-4-thiazolidinone ;
Spécification
Quantité 50 mg
Description Orange
Contenu et stockage -30°C à -10°C
Doser 95%
Poids de la formule 220,25g/mol
Sensibilité Sensible à l’humidité
Forme Solide