Learn More
Miriplatin, MedChemExpress
Code produit 16487086
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16487086 100 mg
16487028 10 mg
16449577 5 mg
16403087 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16487086 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16325A
MedChemExpress Miriplatin (SM-11355) is a chemotherapy agent which belongs to the class of alkylating agents.
Miriplatin (SM-11355) is a chemotherapy agent which belongs to the class of alkylating agents.
Spécification
Nom chimique ou matériau Miriplatin
Forme physique Solid
CAS 141977-79-9
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C34H68N2O4Pt
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme SM-11355
Informations sur la solubilité Acetone : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble; DMSO can inactivate Miriplatin's activity) ∣DMF : < 1 mg/mL (insoluble; DMSO can inactivate Miriplatin's activity) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble; DMSO can inactivate Miriplatin's activity)
SMILES NC1CCCCC1N.[O-]C(CCCCCCCCCCCCC)=O.[O-]C(CCCCCCCCCCCCC)=O.[Pt+2]
Poids moléculaire (g/mol) 764.0
Poids de la formule 764.0
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research